Fortfahren mit
BDPH9BCD4B69
Bide Pharmatech
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Synonym(e):
3-bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H4O1Br1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.02
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O/c9-6-3-1-2-5(4-13)7(6)8(10,11)12/h1-4H
Inchi Key
GNJZENBMBWRNAY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)