Fortfahren mit
BDPH9BCD4E2E
Bide Pharmatech
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Synonym(e):
4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H3O1N1Cl1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.55
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H3ClF3NO/c8-5-1-6(7(9,10)11)12-2-4(5)3-13/h1-3H
Inchi Key
FBPZVYHRKMIAKN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)