Direkt zum Inhalt
BDPH9BCD4E64
Bide Pharmatech
2-Fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Synonym(e):
2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H7O2F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.14
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H7FO2/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-5H,1H3
Inchi Key
UIOAYOIJMYMOEU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Fluoro-6-methoxybenzaldehyde
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)