Fortfahren mit
BDPH9BCD4ECE
Bide Pharmatech
5-Bromo-2-(bromomethyl)pyrimidine
Synonym(e):
5-bromo-2-(bromomethyl)pyrimidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H4N2Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.91
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H4Br2N2/c6-1-5-8-2-4(7)3-9-5/h2-3H,1H2
Inchi Key
BMXJFKLSEGBBSJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-2-(bromomethyl)pyrimidine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)