Merck
BDPH9BCD5166
Bide Pharmatech
AChE/BChE-IN-10
Synonym(e):
N-(2-(1-benzylpiperidin-4-yl)ethyl)-6-methoxy-2-naphthamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C26H30O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.54
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C26H30N2O2/c1-30-25-10-9-22-17-24(8-7-23(22)18-25)26(29)27-14-11-20-12-15-28(16-13-20)19-21-5-3-2-4-6-21/h2-10,17-18,20H,11-16,19H2,1H3,(H,27,29)
Inchi Key
AIIWJMPOAUNFLG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AChE/BChE-IN-10
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)