Direkt zum Inhalt
BDPH9BCD5487
Bide Pharmatech
3-(Methylcarbamoyl)pyridine
Synonym(e):
N-methylnicotinamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H8O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c1-8-7(10)6-3-2-4-9-5-6/h2-5H,1H3,(H,8,10)
Inchi Key
ZYVXHFWBYUDDBM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder Colour: White - Very pale yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(Methylcarbamoyl)pyridine
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)