Merck
BDPH9BCD5788
Bide Pharmatech
6-Bromo-4-methylpyridin-2-ol
Synonym(e):
6-bromo-4-methylpyridin-2-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H6O1N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.02
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-4-2-5(7)8-6(9)3-4/h2-3H,1H3,(H,8,9)
Inchi Key
TYGHHXCOTIUZQO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Bromo-4-methylpyridin-2-ol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)