Fortfahren mit
BDPH9BCD5C99
Bide Pharmatech
7-(Aminomethyl)indole
Synonym(e):
1H-indol-7-ylmethanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.19
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H10N2/c10-6-8-3-1-2-7-4-5-11-9(7)8/h1-5,11H,6,10H2
Inchi Key
NMNYQFZHZZSSQC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-(Aminomethyl)indole
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)