Fortfahren mit
BDPH9BCD66DA
Bide Pharmatech
3-Bromo-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Synonym(e):
3-bromo-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl methyl sulfide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H5N1Br1S1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.09
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H5BrF3NS/c1-13-6-5(8)2-4(3-12-6)7(9,10)11/h2-3H,1H3
Inchi Key
PGEREEIUJMZQTJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)