Merck
BDPH9BCD6A4F
Bide Pharmatech
Methyl 4-amino-6-chloronicotinate
Synonym(e):
methyl 4-amino-6-chloronicotinate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H7O2N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-12-7(11)4-3-10-6(8)2-5(4)9/h2-3H,1H3,(H2,9,10)
Inchi Key
CMIKPJBQKHVWJH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 4-amino-6-chloronicotinate
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)