Fortfahren mit
BDPH9BCD74CA
Bide Pharmatech
7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
Synonym(e):
7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H10O1N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.09
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c1-11-4-5-12-9-6-7(10)2-3-8(9)11/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Inchi Key
MQMFOFZKZBLSAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light green or light yellow to Brown liquid or solid
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)