Fortfahren mit
BDPH9BCD80FC
Bide Pharmatech
Methyl 2-(5-bromopyrimidin-2-yl)acetate
Synonym(e):
methyl (5-bromo-2-pyrimidinyl)acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H7O2N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.05
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c1-12-7(11)2-6-9-3-5(8)4-10-6/h3-4H,2H2,1H3
Inchi Key
IGLDVBXMTQIIOO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)