Fortfahren mit
BDPH9BCD83A2
Bide Pharmatech
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Synonym(e):
3-fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H7O2F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.12
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H7FO2/c7-6-1-5(2-6,3-6)4(8)9/h1-3H2,(H,8,9)
Inchi Key
CQOUAQUBJPKQON-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)