Direkt zum Inhalt
BDPH9BCD8520
Bide Pharmatech
5-Chloro-4-iodo-2-methoxybenzoic acid
Synonym(e):
5-chloro-4-iodo-2-methoxybenzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H6O3Cl1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.49
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H6ClIO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
LLLOGZBHLFGNSY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)