Fortfahren mit
BDPH9BCD90FB
Bide Pharmatech
Methyl 2-(4-aminophenoxy)acetate
Synonym(e):
methyl (4-aminophenoxy)acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H11O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-12-9(11)6-13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,6,10H2,1H3
Inchi Key
YDWPOGYTJVQQIL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 2-(4-aminophenoxy)acetate
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)