Direkt zum Inhalt
BDPH9BCD91C0
Bide Pharmatech
4-Amino-1-ethyl-N-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
Synonym(e):
4-amino-1-ethyl-N-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H12O1N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.2
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H12N4O/c1-3-11-4-5(8)6(10-11)7(12)9-2/h4H,3,8H2,1-2H3,(H,9,12)
Inchi Key
JEQXMZSIIMYFTN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)