Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C9H10FNO2/c1-5-3-7(10)6(4-8(5)11)9(12)13-2/h3-4H,11H2,1-2H3
Inchi Key
JEGPFOWHUQYGMT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 5-amino-2-fluoro-4-methylbenzoate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?