Fortfahren mit
BDPH9BCD9DFD
Bide Pharmatech
6-(tert-Butoxy)pyridin-3-amine
Synonym(e):
6-tert-butoxy-3-pyridinamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H14O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-9(2,3)12-8-5-4-7(10)6-11-8/h4-6H,10H2,1-3H3
Inchi Key
HRLHJWKMOMDDND-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(tert-Butoxy)pyridin-3-amine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)