Merck
BDPH9BCDA34F
Bide Pharmatech
8-Bromoquinolin-3-amine
Synonym(e):
8-bromo-3-quinolinamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H7N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.07
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-2-6-4-7(11)5-12-9(6)8/h1-5H,11H2
Inchi Key
MBTYRZDRPHSJJS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 8-Bromoquinolin-3-amine
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)