Direkt zum Inhalt
BDPH9BCDA362
Bide Pharmatech
5-Chloro-8-iodo-1,6-naphthyridine
Synonym(e):
5-chloro-8-iodo[1,6]naphthyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H4N2Cl1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.49
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H4ClIN2/c9-8-5-2-1-3-11-7(5)6(10)4-12-8/h1-4H
Inchi Key
YSROTEYFZGPVRW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Chloro-8-iodo-1,6-naphthyridine
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)