Direkt zum Inhalt
BDPH9BCDA52B
Bide Pharmatech
(4-Ethoxy-2-fluorophenyl)methanol
Synonym(e):
(4-ethoxy-2-fluorophenyl)methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H11O2F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.18
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H11FO2/c1-2-12-8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3-5,11H,2,6H2,1H3
Inchi Key
QOYFXEFXXGGUIF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (4-Ethoxy-2-fluorophenyl)methanol
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)