Fortfahren mit
BDPH9BCDA642
Bide Pharmatech
1-(3-Methoxyphenyl)guanidine
Synonym(e):
N-(3-methoxyphenyl)guanidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H11O1N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H11N3O/c1-12-7-4-2-3-6(5-7)11-8(9)10/h2-5H,1H3,(H4,9,10,11)
Inchi Key
GHJPWSGXHWIAEQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(3-Methoxyphenyl)guanidine
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)