Direkt zum Inhalt
BDPH9BCDA7E9
Bide Pharmatech
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine hydrochloride
Synonym(e):
1-methyl-1H-imidazol-2-amine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H8N3Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.58
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C4H7N3.ClH/c1-7-3-2-6-4(7)5;/h2-3H,1H3,(H2,5,6);1H
Inchi Key
JWMWVKLQTDSFTD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)