Direkt zum Inhalt
BDPH9BCDB383
Bide Pharmatech
2-(Furan-2-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Synonym(e):
2-(2-furyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H6O3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.16
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H6N2O3/c12-9(13)6-4-10-8(11-5-6)7-2-1-3-14-7/h1-5H,(H,12,13)
Inchi Key
GVRCLBMNNYVPKE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)