Fortfahren mit
BDPH9BCDB6A4
Bide Pharmatech
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Synonym(e):
4-bromo-2-methylbenzaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H7O1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.05
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H7BrO/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-5H,1H3
Inchi Key
RCBPVESMGNZMSG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)