Merck
BDPH9BCDBA95
Bide Pharmatech
1,3-Bis(4-bromophenyl)propan-2-one
Synonym(e):
1,3-bis(4-bromophenyl)acetone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C15H12O1Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.07
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C15H12Br2O/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-15(18)10-12-3-7-14(17)8-4-12/h1-8H,9-10H2
Inchi Key
DQQKEYDDVSREIE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Bis(4-bromophenyl)propan-2-one
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)