Direkt zum Inhalt
BDPH9BCDBACC
Bide Pharmatech
6-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine
Synonym(e):
6-bromo-2-chloro-3-fluoropyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H2N1Cl1Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.43
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H2BrClFN/c6-4-2-1-3(8)5(7)9-4/h1-2H
Inchi Key
KPQMWTHSSFZPMJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)