Direkt zum Inhalt
BDPH9BCDBD0A
Bide Pharmatech
4-(1-(o-Tolyl)vinyl)benzoic acid
Synonym(e):
4-(1-(o-tolyl)vinyl)benzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C16H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.29
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C16H14O2/c1-11-5-3-4-6-15(11)12(2)13-7-9-14(10-8-13)16(17)18/h3-10H,2H2,1H3,(H,17,18)
Inchi Key
KMUWACOLXILRKG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(1-(o-Tolyl)vinyl)benzoic acid
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)