Direkt zum Inhalt
BDPH9BCDBE03
Bide Pharmatech
1-Bromo-8-(bromomethyl)naphthalene
Synonym(e):
1-bromo-8-(bromomethyl)naphthalene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H8Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.99
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H8Br2/c12-7-9-5-1-3-8-4-2-6-10(13)11(8)9/h1-6H,7H2
Inchi Key
RUGOMNXLAWWDCF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromo-8-(bromomethyl)naphthalene
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)