Direkt zum Inhalt
BDPH9BCDC50F
Bide Pharmatech
2-Bromo-6-(difluoromethoxy)benzaldehyde
Synonym(e):
2-bromo-6-(difluoromethoxy)benzaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H5O2Br1F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.03
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O2/c9-6-2-1-3-7(5(6)4-12)13-8(10)11/h1-4,8H
Inchi Key
YIDKFKJYJWBGKX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to brown solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)