Fortfahren mit
BDPH9BCDC5AE
Bide Pharmatech
2-Bromo-5-(difluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Synonym(e):
2-bromo-5-(difluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C3H1N2Br1S1F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.02
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C3HBrF2N2S/c4-3-8-7-2(9-3)1(5)6/h1H
Inchi Key
GQUADXWTZXHNAT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)