Merck
BDPH9BCDC626
Bide Pharmatech
8-Chloro-5-methoxy-2-methylquinolin-4-ol
Synonym(e):
8-chloro-5-methoxy-2-methyl-4(1H)-quinolinone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H10O2N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.66
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H10ClNO2/c1-6-5-8(14)10-9(15-2)4-3-7(12)11(10)13-6/h3-5H,1-2H3,(H,13,14)
Inchi Key
WQKSTGUXOLWBPE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)