Direkt zum Inhalt
BDPH9BCDCA8D
Bide Pharmatech
2-(5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Synonym(e):
[5-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H6O2F4
Molekulargewicht:
222.14
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H6F4O2/c10-6-1-2-7(9(11,12)13)5(3-6)4-8(14)15/h1-3H,4H2,(H,14,15)
Inchi Key
GWWZRGDMAFXULO-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)