Fortfahren mit
BDPH9BCDD45E
Bide Pharmatech
3-Bromo-6-chlorobenzene-1,2-diamine
Synonym(e):
3-bromo-6-chlorobenzene-1,2-diamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H6N2Cl1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.48
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H6BrClN2/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H,9-10H2
Inchi Key
CMKDPCHKJRWRKB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)