Merck
BDPH9BCDD60E
Bide Pharmatech
2-(Dimethylamino)benzaldehyde
Synonym(e):
2-(dimethylamino)benzaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H11O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.19
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-6-4-3-5-8(9)7-11/h3-7H,1-2H3
Inchi Key
DGPBVJWCIDNDPN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to light-yellow to yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Dimethylamino)benzaldehyde
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)