Fortfahren mit
BDPH9BCDDEB8
Bide Pharmatech
3,3'-Difluoro-1,1'-biphenyl
Synonym(e):
3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H8F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.19
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H8F2/c13-11-5-1-3-9(7-11)10-4-2-6-12(14)8-10/h1-8H
Inchi Key
GAYJHUJLHJWCTH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to pale yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3'-Difluoro-1,1'-biphenyl
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)