Direkt zum Inhalt
BDPH9BCDDEC5
Bide Pharmatech
2-(4-Bromophenyl)-1,3,4-thiadiazole
Synonym(e):
2-(4-bromophenyl)-1,3,4-thiadiazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H5N2Br1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.11
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H5BrN2S/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-11-10-5-12-8/h1-5H
Inchi Key
ONJVHBYVYOIMLD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)