Fortfahren mit
BDPH9BCDE135
Bide Pharmatech
4-Cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole-5-carbaldehyde
Synonym(e):
4-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole-5-carbaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H7N3O/c10-3-5-6(4-1-2-4)8-9-7-5/h3-4H,1-2H2,(H,7,8,9)
Inchi Key
ZVGKPWQHQQAZGT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)