Fortfahren mit
BDPH9BCDF327
Bide Pharmatech
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Synonym(e):
3-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H3O2Cl1Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.45
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H3BrClFO2/c8-3-1-2-4(10)5(6(3)9)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Inchi Key
BPKBUPFQEALBFX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)