Fortfahren mit
BDPH9BCDF7EC
Bide Pharmatech
7-Amino-2-naphthoic acid
Synonym(e):
7-amino-2-naphthoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H9O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.2
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c12-10-4-3-7-1-2-8(11(13)14)5-9(7)6-10/h1-6H,12H2,(H,13,14)
Inchi Key
NBPYPKQPLKDTKB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Amino-2-naphthoic acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)