Fortfahren mit
BDPH9BCDFB46
Bide Pharmatech
4-Fluoro-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Synonym(e):
4-fluoro-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H4O1N1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.09
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H4FNO/c6-4-1-5(3-8)7-2-4/h1-3,7H
Inchi Key
TWEVFIDOBCXAMU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Fluoro-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)