Direkt zum Inhalt
BDPH9BCE0DFE
Bide Pharmatech
Ethyl 5-bromo-6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylate
Synonym(e):
ethyl 5-bromo-6-hydroxypyridazine-3-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H7O3N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.05
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O3/c1-2-13-7(12)5-3-4(8)6(11)10-9-5/h3H,2H2,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
LRNXRVAADIJKCJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)