Merck
BDPH9BCE0EE1
Bide Pharmatech
(3-(Cyclopropanecarbonyl)phenyl)boronic acid
Synonym(e):
3-(cyclopropylcarbonyl)phenylboronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H11O3B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.01
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H11BO3/c12-10(7-4-5-7)8-2-1-3-9(6-8)11(13)14/h1-3,6-7,13-14H,4-5H2
Inchi Key
WFAARFODOMXRPX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)