Fortfahren mit
BDPH9C01E4BC
Bide Pharmatech
1-(But-3-yn-1-yl)azepane
Synonym(e):
1-(3-butynyl)azepane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H17N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H17N/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10-11/h1H,3-10H2
Inchi Key
OQBUHCAAQPHPCG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(But-3-yn-1-yl)azepane
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)