Merck
BDPH9C01E53C
Bide Pharmatech
3-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Synonym(e):
3-bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H3N4Br1
Molekulargewicht:
199.01
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H3BrN4/c6-5-9-8-4-3-7-1-2-10(4)5/h1-3H
Inchi Key
QIUBYSDTNUNOLW-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)