Fortfahren mit
BDPH9C01E8FF
Bide Pharmatech
tert-Butyl ((1H-pyrazol-1-yl)((2,2,2-trifluoroacetyl)imino)methyl)carbamate
Synonym(e):
tert-butyl (Z)-((1H-pyrazol-1-yl)((2,2,2-trifluoroacetyl)imino)methyl)carbamate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H13O3N4F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.24
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C11H13F3N4O3/c1-10(2,3)21-9(20)17-8(18-6-4-5-15-18)16-7(19)11(12,13)14/h4-6H,1-3H3,(H,16,17,19,20)
Inchi Key
JLMUJVVPAITXSJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)