Merck
BDPH9C01F0C7
Bide Pharmatech
(S)-3-Amino-2-methylbutan-2-ol hydrochloride
Synonym(e):
(3S)-3-amino-2-methyl-2-butanol hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H14O1N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.62
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H13NO.ClH/c1-4(6)5(2,3)7;/h4,7H,6H2,1-3H3;1H/t4-;/m0./s1
Inchi Key
YURXCUVDCIDDHM-WCCKRBBISA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)