Merck
BDPH9C01F641
Bide Pharmatech
3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-ol
Synonym(e):
3-bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H5O1N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.03
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O/c8-4-3-10-5-1-2-9-7(11)6(4)5/h1-3,10H,(H,9,11)
Inchi Key
YJVORRLOJMKVSB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)