Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C11H13BrO/c1-8(2)9(3)13-11-6-4-10(12)5-7-11/h4-7,9H,1H2,2-3H3
Inchi Key
NEFCBANZVNKIBM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromo-4-((3-methylbut-3-en-2-yl)oxy)benzene
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?