Merck
BDPH9C021EA2
Bide Pharmatech
(2S,3R)-3-Aminobutan-2-ol hydrochloride
Synonym(e):
(2S,3R)-3-aminobutan-2-ol hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H12O1N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.6
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021EA2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C4H11NO.ClH/c1-3(5)4(2)6;/h3-4,6H,5H2,1-2H3;1H/t3-,4+;/m1./s1
Inchi Key
VREIZDQPOMNWLM-HJXLNUONSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)